MAB9410
Anticorpo contro la miscela di virus Coxsackie B, miscela di 6 anticorpi monoclonali
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Miscela di 6 anticorpi monoclonali
Specificità
Reagisce con i virus Coxsackie B1, B2, B3, B4, B5 e B6.
Reattività incrociate:
Nessuna reattività incrociata verso CMV, HSV 1 & 2, Para 1, 2, &3, Poliovirus 1 & 3 o Mumps.
Reattività incrociate:
Nessuna reattività incrociata verso CMV, HSV 1 & 2, Para 1, 2, &3, Poliovirus 1 & 3 o Mumps.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Malattie infettive
IFA a 1: 100.
Diluire con tampone a pH 7,5-8,0 contenente proteine o altro mezzo stabilizzante.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Diluire con tampone a pH 7,5-8,0 contenente proteine o altro mezzo stabilizzante.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo contro la miscela di virus Coxsackie B, miscela di 6 anticorpi monoclonali, è un anticorpo contro la miscela di virus Coxsackie B per uso in IF.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Ascite.
Stoccaggio e stabilità
Si conserva a -20 °C in comode aliquote non diluite fino ad un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Kuan-Chi Tseng et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Enterovirus 71 (EV71) is an etiological agent of hand foot and mouth disease and can also cause neurological complications in young children. However, there are no approved drugs as of yet to treat EV71 infections. In this study, we conducted
Yu-Siang Su et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1656-1656 (2020-08-08)
Enterovirus A71 (EV-A71) is one of the major etiologic agents causing hand, foot, and mouth disease (HFMD) in children and occasionally causes severe neurological diseases or even death. EV-A71 replicates rapidly in host cells. For a successful infection, viruses produce
Robert Root-Bernstein et al.
International journal of molecular sciences, 24(15) (2023-08-12)
Autoimmune cardiopathies (AC) following COVID-19 and vaccination against SARS-CoV-2 occur at significant rates but are of unknown etiology. This study investigated the possible roles of viral and bacterial mimicry, as well as viral-bacterial co-infections, as possible inducers of COVID-19 AC