MAB8742
Anti-Western Equine Encephalitis Antibody, clone 2A2C.3
ascites fluid, clone 2A2C.3, Chemicon®
Sinonimo/i:
WEE
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A2C.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect Immunofluorescence
Hemagglutination Inhibition
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1