MAB8691
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, helicase domain NS3
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HCV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Immunoblot
Final dilutions must be determined by end user
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2