Key Documents
MAB8690
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HCV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Specific to HCV core antigen
Immunogeno
Epitope: a.a. 70-90
Recombinant protein to core antigen
Applicazioni
Detect Hepatitis C Virus using this Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core validated for use in ELISA, IF, IH(P).
ELISA
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
Stato fisico
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2