MAB8672-I
Anti-HSV1-ICP8 Antibody, clone 10A3
clone 10A3, from mouse
Sinonimo/i:
Major DNA-binding protein, HSV1-ICP8, Infected cell protein 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10A3, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected 1.25 µg of 1CB8 recombinant protein.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1