MAB570
Anti-Heparin Antibody, clone A7.10
clone A7.10, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A7.10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Non deve reagire con
pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hdgf(15191)
Specificità
Applicazioni
1.0 x 10-11 M.) Suggested concentration 1-10 μg/mL.
Inhibits the formation of heparin accelerated thrombin-antithrombin complex formation in vitro.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2