MAB4331
Anti-MELK Antibody, clone 6C1.3
clone 6C1.3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C1.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG2κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MELK(9833)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Expected Molecular Weight: 74.5 kDa
Note: Bands may be present at a higher molecular weight due to glycosolation.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2