MAB416
Anti-Interferon-β Antibody, clone A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNB1(3456)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA
Neutralization of IFN-beta bioactivity; 90% reduction of bioactivity at 1.4 μg/mL for recombinant IFN-beta and 2.7 μg/mL for natural IFN-beta. Assay method used is provided in Grossberg, S.E. et al, Manual of Clinical Immunology.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1