MAB3786-C
Anti-APC Antibody, CT, clone C-APC Antibody 28.9, Ascites Free
clone C-APC 28.9, from mouse
Sinonimo/i:
Adenomatous polyposis coli protein, Deleted in polyposis 2.5, Protein APC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-APC 28.9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APC(324)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative detected an increased APC expression in human eyelid adipose-derived stem cells (hEASCs) after neuroinduction at passage 8 (Zhou, J., et al. (2014). J. Cell. Mol. Med. 18(2):326-343).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected a granular APC staining pattern at a subapical region of epithelial cells in fallopian mucosa by fluorescent immunohistochemistry staining of paraffin-embedded, paraformaldehyd-fixed fallopian tube tissue sections (Kessler, M., et al. (2012). Am. J. Pathol. 180(1):186-198).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1