MAB364
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HM-2
Sinonimo/i:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Anti-MAP2A, 2B, 2C Antibody, clone HM-2, ascites fluid, clone HM-2, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HM-2, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, quail, rat, chicken, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:50 to 1:1000
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato