MAB3632
Anti-PPAR gamma 1 and 2 Antibody, phospho-specific (Ser112)
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
PPARgamma1 and 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer112)
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1