MAB3564
Anti-Sodium/Iodine Symporter Antibody, a.a. 625-643, clone FP5A
clone FP5A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Na+/I- Symporter, NIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FP5A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC5A5(6528)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry. The antibody works on paraffin embedded tissue sections which have been subjected to antigen retrieval with 10 mM citrate buffer steam for 30 minutes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2