MAB3504-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 13F11
clone 13F11, from rat
Sinonimo/i:
APAF, APAF-1, APAF1, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor 1, Apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413, Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13F11, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Apaf1(11783)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Vaughn, A.E., et. al. (2007). Cell Death Differ. 14(5):973-81; Wright, K.M., et. al. (2004). J Cell Biol. 167(2):303-13).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Apaf-1 in mouse lymph node tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2