MAB3101
Anti-Connexin 45 Antibody, near CT, cytoplasmic, clone 5B9.2
clone 5B9.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Cx45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJC1(10052)
rat ... Gjc1(266706)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Due to sequence homologies, this antibody is also expected to react with canine (100% homology) and mouse (92% homology) Connexin 45. Also confirmed to work on rat C6 cells. Others not tested.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2