MAB2627
Anti-VCAM-1 (CD106) Antibody, clone 6C7.1
clone 6C7.1, from rat
Sinonimo/i:
vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, CD106 antigen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by independent laboratory in IC. (Norman, U., et al. (2008). Journal of Leukocyte Biology. 84:68-76.)
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected VCAM-1 on mouse bone marrow cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2