MAB2148-C
Anti-PECAM-1 Antibody, clone P2B1 (Ascites Free)
clone P2B1, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM, GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P2B1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PECAM-1 by immunoprecipitation.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PECAM-1 in astrocytoma tissue sections (Bronger, H., et al. (2005). Cancer Res. 65(24):11419-28.).
ELISA Analysis: A representative lot of from an independent laboratory detected PECAM-1 in a panel of CD31 mutant cell lines (Newton, J. P, et al. (1997) J. Biol. Chem., 272: 20555-63.).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PECAM-1 in astrocytoma tissue sections (Bronger, H., et al. (2005). Cancer Res. 65(24):11419-28.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PECAM-1 in 1X10E6 human PBMCs.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1