MAB2041-I
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 3E5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
PM
calculated mol wt 198.04 kDa
observed mol wt ~200 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... lamb1> LAMB1(3912)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human placenta tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Laminin β1 in Human placenta tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in Western Blotting applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Electron Microscopy: A representative lot detected Laminin β1 in Electron Microscopy applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Inhibition: A representative lot inhibited the neurite-promoting activity of laminin. (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in ELISA applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2