Documenti fondamentali
MAB2023Z
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-integrina β3, clone B3A, privo di azoturi
clone B3A, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD61, MAB2023
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B3A, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Specificità
Specifico per l′integrina beta 3 umana (non sono state testate altre specie).
Immunogeno
Eterodimero dell′integrina alfaVbeta3 umana isolato da placenta.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso
Blocco di funzione dell′adesione alle proteine dell′ECM mediata dall′integrina beta-3.
Western blotting (condizioni riducenti). Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-integrina β3, clone B3A, privo di azoturi, permette di rilevare i livelli di integrina β3; è stato citato in letteratura e convalidato per FC, FUNC e WB.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Descrizione del bersaglio
110 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobuline di topo purificate con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, senza conservanti.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2–8°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: linee di cellule umane U251 o D54. Per il Western blotting si consiglia di operare su preparazioni di membrana.
Cellule endoteliali umane (è possibile che l'espressione dell'integrina alfaVbeta3 richieda la sovraregolazione mediante stimolazione con esteri di forbolo). Pelle (membrana basale)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
P2Y nucleotide receptor signaling through MAPK/ERK is regulated by extracellular matrix: involvement of beta3 integrins.
Julie C Kudirka,Nattapon Panupinthu,Mark A Tesseyman,S Jeffrey Dixon,Suzanne M Bernier
Journal of Cellular Physiology null
María Anguiano et al.
PloS one, 12(2), e0171417-e0171417 (2017-02-07)
Microfluidic devices are becoming mainstream tools to recapitulate in vitro the behavior of cells and tissues. In this study, we use microfluidic devices filled with hydrogels of mixed collagen-Matrigel composition to study the migration of lung cancer cells under different
Natasha K Rogers et al.
PloS one, 9(2), e90565-e90565 (2014-03-04)
Airway remodelling describes the histopathological changes leading to fixed airway obstruction in patients with asthma and includes extra-cellular matrix (ECM) deposition. Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) is present in remodelled airways but its relationship with ECM proteins and the resulting functional consequences
Andrea S Gobin et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 67(1), 255-259 (2003-10-01)
The elastin-derived peptide val-ala-pro-gly (VAPG) may be useful as a biospecific cell adhesion ligand for smooth muscle cells. By grafting the peptide sequence into a hydrogel material, we were able to assess its effects on smooth muscle cell adhesion and
Marta Irigoyen et al.
Molecular cancer, 9, 130-130 (2010-06-01)
Lung cancer is one of the most prevalent neoplasias in developed countries. Advances in patient survival have been limited and the identification of prognostic molecules is needed. Resistance to treatment is strongly related to tumor cell adhesion to the extracellular