MAB2008
Anti-Integrin β3 Antibody, clone SAP
clone SAP, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD61
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SAP, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10333228.
Western blot: recognizes ~115kDa band in reduced
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1