MAB1999
Anti-Integrin αVβ1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HA5
Sinonimo/i:
VLA-5
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone HA5, clone HA5, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HA5, monoclonal
Reattività contro le specie
pig, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA5(3678)
Specificità
Applicazioni
Flow cytometry: 10 μg/mL
Does not detect VLA-5 by Western blot.
MAB1999 does not affect VLA-5 mediated cell adhesion to fibronectin.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 2