MAB1944-C
Anti-Collagen VI alpha-3 Antibody, clone 3C4, Ascites Free
culture supernatant, clone 3C4, from mouse
Sinonimo/i:
Collagen alpha-3(VI) chain, Collagen VI alpha-3 polypeptide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL6A3(1293)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected collagen VI alpha-3 chain immunoreactivity in human breast tissue section.
Descrizione del bersaglio
WGK 2