MAB19292
Anti-ADAM2 Antibody, clone 9D2.2
clone 9D2.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Fertilin beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9D2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM2(2515)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
MMPs & TIMPs
Not effective for immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2