MAB1904
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, AL-2
Sinonimo/i:
laminin alpha1, laminin beta1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody, cross region, clone AL-2, clone AL-2, Chemicon®, from rat
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AL-2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lama1(16772)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
An independent laboratory (Schèele, S., 2006) has verified anti-laminin clone AL-2 to work using immunofluorescence techniques on mouse muscle tissue, including both transgenic and wild-type tissues.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1