MAB1876
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 27.1 (VNR-1)
Sinonimo/i:
CD51/CD61, VNR-1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone 27.1 (VNR-1), clone 27.1 (VNR-1), Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
27.1 (VNR-1), monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Specificità
Applicazioni
Immunoprecipitation
Functional blocking: Competes with clone LM609 for integrin function blocking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2