Documenti fondamentali
MAB1535
Sigma-Aldrich
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3
ascites fluid, clone C7C3, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C7C3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Hk1(25058)
Specificità
Recognizes Type III hexokinase. No cross-reactivity with Type I or Type II isozymes.
Immunogeno
Rat Type III hexokinase.
Applicazioni
Anti-Hexokinase Type III Antibody, clone C7C3 detects level of Hexokinase Type III & has been published & validated for use in IC.
Immunohistochemical localization of Type III hexokinase: 1:50.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Localization of the type III isozyme of hexokinase at the nuclear periphery.
Preller, A and Wilson, J E
Archives of Biochemistry and Biophysics, 294, 482-492 (1992)