Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
MAB1501R
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-actina, clone C4
clone C4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
actin, alpha 1, skeletal muscle, alpha skeletal muscle actin, MAB1501, MAB1501X, smooth muscle actin, SMA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C4, monoclonal
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Le actine sono proteine eucariotiche ubiquitarie che rappresentano un elemento costitutivo di base e multifunzionale dei microfilamenti del citoscheletro. Svolgono un ruolo fondamentale in un′ampia gamma di processi cellulari, inclusa la divisione cellulare, la migrazione cellulare, il rimodellamento della cromatina, la regolazione della trascrizione e il traffico vescicolare. Queste funzioni sono legate alla loro capacità di formare filamenti in grado di assemblarsi e disassemblarsi rapidamente in base alle necessità della cellula. Nei mammiferi sono stati descritti almeno sei tipi differenti di actina. Le actine mostrano un′omologia complessiva della sequenza del 90% circa ma le isoforme non mostrano modelli di espressione spaziali, temporali e tessuto-specifici e l′omologia riscontrata nei loro residui 18 N-terminali è pari solo al 50-60%. Le actine beta e gamma, note anche come actine citoplasmatiche, sono molto conservate negli animali superiori ed espresse prevalentemente nelle cellule non muscolari nelle quali controllano la struttura cellulare. Esocitosi e mobilità, Sono proteine quasi identiche e differiscono solo per quattro aminoacidi nella regione N-terminale. Le altre quattro isoforme dell′actina di solito si trovano in tipi specifici di tessuto muscolare adulto. Le actine alfa-cardiaca e alfa-scheletrica sono espresse nei muscoli striati rispettivamente cardiaco e scheletrico. Le actine alfa e gamma si trovano rispettivamente soprattutto nel muscolo liscio vascolare e nei muscoli lisci enterici È stato dimostrato che se legata al calcio, la beta-actina manifesta un comportamento più dinamico della gamma-actina, con tassi più elevati di polimerizzazione e depolimerizzazione. Inoltre, le actine beta e gamma possono copolimerizzare prontamente e i filamenti che ne derivano mostrano tassi di polimerizzazione e depolimerizzazione variabili in base al rapporto tra beta- e gamma-actina (Lessard, JL., et al. (1988). Cell Motility Cytoskeleton 10(3); 349-362.
Specificità
Ad oggi, tutte le specie animali e i tipi cellulari contenenti una forma di actina, inclusa l′actina vegetale, sono risultate reattive in immunofluorescenza indiretta o immunoblot.
MAB1501R è un anticorpo pan-actinico in quanto lega un epitopo posto in una regione fortemente conservata dell′actina ed è dunque in grado di riconosce tutte e sei le isoforme dell′actina dei vertebrati (Lessard, 1988). Reagisce sia con la forma globulare (G) che con quella filamentosa (F) dell′actina e non interferisce con la polimerizzazione dell′actina a formare filamenti se si ricorre a un rapporto anticorpo : monomero di actina di 1:2. Tuttavia, l′anticorpo incrementa l′entità della polimerizzazione se usato con un rapporto anticorpo:actina inferiore. Oltre a marcare i miotubi, l′anti-actina colora i mioblasti e i fibroblasti. Anche se viene preparato come anticorpo anti-actina di muscolo di ventriglio di pollo, il clone C4 reagisce con le actine di tutti i vertebrati, oltre che con le actine di Dictyostelium discoideum e Physarum polycephalum (Lessard, 1988).
Applicazioni
Immunocitochimica:
È stata utilizzata una diluizione di 10 μg/mL da un lotto usato in precedenza (cellule 3T3 di topo fissate con metanolo).
Immunoistochimica:
Una diluizione 10μg/mL da un lotto usato in precedenza è stata utilizzata su sezioni incluse in paraffina trattate con cacodilato di sodio, formaldeide al 4%, glutaraldeide al 3%{vedi Luciano, L et al. 2003}.
ELISA:
Un lotto usato in precedenza ha reagito fortemente con l′actina citoplasmatica e ha legato significativamente l′actina di ventriglio, scheletrica, arteriosa e cardiaca. Mostra inoltre un legame significativo in Dictyostelium discoidum e Physarum polycephalum.
Western blot:
1-20 µg/mL. Su omogenati di muscolo sottoposti a SDS-PAGE, reagisce in modo relativamente uniforme con una proteina da 43 kDa presente nel tessuto scheletrico, cardiaco, di ventriglio e aortico. Reagisce con tutte le isoforme di actina individuate in tali preparati e mostra una forte reazione con l′alfa-actina presente nel muscolo scheletrico, cardiaco e arterioso (Otey, 1987).
Immunoistochimica:
10µg/mL per sezioni incluse in paraffina trattate con cacodilato di sodio, formaldeide al 4%, glutaraldeide al 3% {Luciano, L et al. 2003}.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-actina, clone C4, è validato per l'uso in ELISA, IC, IH, IH(P) e WB per il rilevamento dell'actina ed è stato citato oltre 70 volte nelle pubblicazioni.
Qualità
Testato regolarmente in analisi di Western blot su lisati di cellule HeLa.
Analisi mediante Western blot:
la diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato l′actina in 10 μg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
43 kDa
Stato fisico
Proteina G purificata in tris-glicina 0,1 M (pH 7,4) NaCl 150 mM con NaN3 0,05%.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The ubiquitin-proteasome system is inhibited by p53 protein expression in human ovarian cancer cells.
Hwang IY, Baguley BC, Ching LM, Gilchrist CA
Cancer letters null
IgE-dependent sensitization increases responsiveness to LPS but does not modify development of endotoxin tolerance in mast cells.
Medina-Tamayo J, Ibarra-Sanchez A, Padilla-Trejo A, Gonzalez-Espinosa C.
Inflammation Research null
Increase in intracellular PGE2 induces apoptosis in Bax-expressing colon cancer cell.
Lalier, L; Pedelaborde, F; Braud, C; Menanteau, J; Vallette, FM; Olivier, C
BMC Cancer null
E Hervouet et al.
Cell death & disease, 1, e8-e8 (2010-01-01)
Disruption of apoptosis is considered as an important factor aiding tumorigenesis, and aberrant DNA methylation of apoptosis-associated genes could be an important and significant mechanism through which tumor cells avoid apoptosis. However, little is known about (1) the impact of
MMP-9 gene deletion mitigates microvascular loss in a model of ischemic acute kidney injury.
Lee, SY; Horbelt, M; Mang, HE; Knipe, NL; Bacallao, RL; Sado, Y; Sutton, TA
American Journal of Physiology: Renal Physiology null