MAB1358
Anti-Integrin α6B Antibody, cytoplasmic domain, clone 6B4
clone 6B4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49f
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Descrizione generale
Specificità
Broad species reactivity is expected due to the conserved nature of the epitope.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:100-1:500 on frozen sections, 1:50-1:100 with avidin-biotin complex detection
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2