MAB13424
Anti-MMP-13 Antibody, clone VIIIA2
clone VIIIA2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Collagenase-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIIIA2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP13(4322)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
* Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecipation: use protein G (2 μg/mg protein lysate)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells. Bladder, breast, ovarian carcinomas.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2