MAB1273A4
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 113-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Human Mitochondria
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human (mitochondria protein)
Non deve reagire con
mouse (mitochondria protein), rat (mitochondria protein)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs).
Qualità
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2