MAB1271-I
Anti-Golgi Zone Antibody, clone 371-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
371-4, monoclonal
PM
calculated mol wt 134.55 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLG1(2734)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Golgi apparatus protein 1 in HeLa cells.
Tested Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Golgi apparatus protein 1 in A431cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Golgi Zone in Immunocytochemistry applications (Endo, Y., et al. (2007). Cancer Sci.;98(10):1633-7; Strehlow, A.N., et al. (2007). Hum Mol Genet.;16(4):391-409; Oiso, S., et al. (2009). J Neurochem.;109(1):158-67; Leite, C., et al. (2014). PLoS One.;9(10):e111059).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1