MAB10216
Anticorpo anti-antigeni del gruppo dei Flavivirus, clone D1-4G2-4-15
ascites fluid, clone D1-4G2-4-15, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D1-4G2-4-15, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
I virus della famiglia Flaviviridae sono virus veicolati dagli artropodi e rivestono una notevole importanza sia in medicina che in veterinaria. Sono trasmessi da zanzare e zecche e solitamente in natura sopravvivono grazie a un ciclo di trasmissione. Nell'uomo, sono responsabili di un ampio spettro di patologie che vanno dall'infezione asintomatica, all'encefalite fulminante, alla febbre emorragica. Sono noti circa 60 flavivirus, ma per molti di essi non è ancora stata dimostrata la patogenicità nell'uomo.
Specificità
Riconosce gli antigeni specifici del gruppo dei flavivirus (virus Dengue, virus West Nile, virus dell'encefalite giapponese, virus della febbre gialla, virus Zika, ecc.) Si lega al loop di fusione all′estremità del dominio II della proteina E.
Immunogeno
Antigeni del virus dengue di tipo 2
Applicazioni
L′anticorpo anti-antigeni del gruppo dei Flavivirus, clone D1-4G2-4-15, permette di rilevare i livelli di antigeni del gruppo dei Flavivirus; è stato descritto in letteratura e convalidato per IF.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Qian Chen et al.
Nature communications, 11(1), 2967-2967 (2020-06-13)
The recent outbreak of Zika virus (ZIKV) was associated with birth defects and pregnancy loss when maternal infection occurs in early pregnancy, but specific mechanisms driving placental insufficiency and subsequent ZIKV-mediated pathogenesis remain unclear. Here we show, using large scale
V Haridas et al.
PLoS neglected tropical diseases, 7(1), e2005-e2005 (2013-01-26)
Japanese encephalitis virus (JEV) is a major cause of viral encephalitis in South and South-East Asia. Lack of antivirals and non-availability of affordable vaccines in these endemic areas are a major setback in combating JEV and other closely related viruses
A Viral Polymerase Inhibitor Reduces Zika Virus Replication in the Reproductive Organs of Male Mice.
Sofie Jacobs et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-04-30)
In humans, Zika virus and viral RNA have been detected in semen up to 2.2 months and 6 months post infection (pi), respectively. Although the contribution of sexual transmission to the spread of ZIKV is too low to sustain an
Andreas S Puschnik et al.
Cell reports, 21(11), 3032-3039 (2017-12-16)
The mosquito-borne flaviviruses include important human pathogens such as dengue, Zika, West Nile, and yellow fever viruses, which pose a serious threat for global health. Recent genetic screens identified endoplasmic reticulum (ER)-membrane multiprotein complexes, including the oligosaccharyltransferase (OST) complex, as
José A Aguilar-Briseño et al.
Nature communications, 11(1), 3177-3177 (2020-06-25)
Vascular permeability and plasma leakage are immune-pathologies of severe dengue virus (DENV) infection, but the mechanisms underlying the exacerbated inflammation during DENV pathogenesis are unclear. Here, we demonstrate that TLR2, together with its co-receptors CD14 and TLR6, is an innate