MAB1012-I
Anti-Alkaline Phosphatase Antibody, E. coli
Sinonimo/i:
EC:3.1.3.1, JW0374, alkaline phosphomonoesterase, b0383, glycerophosphatase, phosphomonoesterase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N/A, monoclonal
PM
calculated mol wt 49.44 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
E. coli
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from E. coli.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 Dilution of this antibody detected Alkaline Phosphatase in E. coli lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Alkaline Phosphatase in Western Blotting application (Yogev, D., et al. (1991). J Bacteriol. 173(6):2035-44; Taw, M.N., et al. (2022). Sci Rep. 12(1):14862).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1