Documenti
MA400
Millipore
Alimentatore di base mA400
Sinonimo/i:
Basic power supply
About This Item
Codice UNSPSC:
41105303
NACRES:
NC.01
Confezionamento
pkg of 1 ea
Descrizione generale
Alimentatore di base per elettroforesi di proteine e DNA
Alimentatore di base mA400 MA400-US, attacco USA
Alimentatore di base mA400 MA400-EU, attacco UE
Alimentatore di base mA400 MA400-UK, attacco UK
Alimentatore di base mA400 MA400-NI, attacco Giappone
Alimentatore di base mA400 A400-ZH, attacco China
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Applicazioni
  • Elettroforesi su gel
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
  • Per elettroforesi standard di proteine e DNA
  • Serbatoio per elettroblotting fino a 2 gel
  • Tensione costante o corrente costante
  • Programmi a due livelli
  • Design compatto