Key Documents
M04S-03-5PK
Millipore
La piastra di commutazione CellASIC ONIX per cellule mammifere (4 camere)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Sinonimo/i:
CellASIC ONIX Plate, Mammalian Cell Plate, ONIX Switching Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
Produttore/marchio commerciale
CellASIC® ONIX
Largh. × lungh. × alt.
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
Compatibilità
for use with cells sized up to 50.0 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La piastra di commutazione CellASIC® ONIX per cellule mammifere (4 camere) consente una coltura a perfusione continua per l'analisi di cellule vive. Il flusso laminare garantisce uno scambio di soluzione rapido e uniforme a garanzia della massima salute delle cellule. La superficie inferiore del vetrino assicura una visione ottica ad altissima risoluzione.
Applicazioni
La piastra di commutazione CellASIC® ONIX per cellule mammifere (4 camere)
  • nel live-cell imaging per studiare il contributo della particella phi nell'autoinibizione della dineina e nell'attivazione della dineina da parte della dinactina
  • nel live-cell imaging del legame fcSAgA e del clustering della superficie dell'immunoglobulina M mediante microscopia a fluorescenza
  • in esperimenti pulsati multipli sul fattore di crescita epidermico (EGF)
La piastra di commutazione CellASIC® ONIX è indicata per essere usata in:
  • analisi time-lapse di cellule aderenti
  • esperimenti di perfusione continua a lungo termine (3 giorni in genere)
  • esperimenti di scambio di soluzioni (induzione, inibizione, dosaggio di farmaci, ecc.)
  • immunocolorazione automatica e fissazione su richiesta di cellule vive all'interno della camera di coltura
  • confronto di fino a quattro diversi tipi di cellule o condizioni di esposizione (componenti del terreno) in parallelo, controllo della temperatura e dei gas atmosferici (variazione di temperatura, condizioni di anossia, ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatibile con il sistema microfluidico CellASIC® ONIX2 e con i collettori ONIX2
  • Permette l'analisi di cellule vive, a lungo termine, basata sulla perfusione con sostituzione
  • La piastra offre un microambiente controllato e dinamico per le colture cellulari 2D e 3D
Note legali
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Brittany L Hartwell et al.
Biomacromolecules, 18(6), 1893-1907 (2017-05-06)
A pressing need exists for antigen-specific immunotherapies (ASIT) that induce selective tolerance in autoimmune disease while avoiding deleterious global immunosuppression. Multivalent soluble antigen arrays (SAgAPLP:LABL), consisting of a hyaluronic acid (HA) linear polymer backbone cografted with multiple copies of autoantigen
Kai Zhang et al.
Cell, 169(7), 1303-1314 (2017-06-13)
Cytoplasmic dynein-1 binds dynactin and cargo adaptor proteins to form a transport machine capable of long-distance processive movement along microtubules. However, it is unclear why dynein-1 moves poorly on its own or how it is activated by dynactin. Here, we
Angel Stanoev et al.
Cell systems, 7(3), 295-309 (2018-08-27)
The proto-oncogenic epidermal growth factor receptor (EGFR) is a tyrosine kinase whose sensitivity to growth factors and signal duration determines cellular behavior. We resolve how EGFR's response to epidermal growth factor (EGF) originates from dynamically established recursive interactions with spatially
Articoli
This page describes novel microfluidic approaches to trap two different cell types in precise locations in order to image and study their interactions over time.
This page describes a novel, optimized microfluidic platform for long-term culture of primary neurons to monitor dynamic cellular processes in real time.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
This page shows the long-term culture and in-plate staining protocols using the CellASIC ONIX Microfluidic platform.
Contenuto correlato
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.