Documenti fondamentali
LI0685BC
Millipore
TRANSIA® PLATE Listeria spp. 10 X
BioControl, ELISA test for detection of Listeria in food and environmental samples
Sinonimo/i:
Kit per la rivelazione di Listeria
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.85
agenzia
AFNOR
Nome Commerciale
TRANSIA®
Durata
3‑24 mo.
Confezionamento
pkg of 960 tests
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems LI0685
tecniche
ELISA: suitable
input
food(s)
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
TRANSIA® PLATE Listeria spp. 10X è un kit per test ELISA che si avvale dell′affidabile tecnica antigene-anticorpo a "sandwich" per l′individuazione di diverse specie di Listeria in campioni alimentari e ambientali. I pozzetti delle piastre da microtitolazione in polistirene sono rivestiti di anticorpi altamente specifici che, nel caso l′antigene sia presente nel campione, lo legano catturandolo. Si introduce poi un anticorpo di rilevazione coniugato a un enzima, a formare un sandwich anticorpo/ antigene/ anticorpo. Infine, si aggiunge un substrato che, convertito dall'enzima coniugato, produce un cambiamento di colore, indice della presenza del patogeno bersaglio. La necessaria fiducia nei risultati è garantita dalle estese convalide AOAC ed AFNOR e dai controlli positivi e negativi inclusi. L′efficiente formato a 96 pozzetti divisibile in strisce e la possibilità di automazione fanno di questa soluzione la scelta ideale per l′analisi di grandi volumi di campioni.
Applicazioni
TRANSIA® PLATE Listeria è un kit per l′individuazione di Listeria (L. monocytogenes, L. ivanovii, L. innocua, L. seeligeri, L. welshimeri, L. grayi) in prodotti caseari, carni, frutti di mare, verdure e in campioni ambientali. Questo saggio consente recuperi e rivelazioni accurate anche di bassi livelli di Listeria in svariate tipologie di campione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Rileva tutte e 6 le specie di Listeria fornendo un′indicazione reale della qualità del prodotto e della superficie.
  • Controlli positivi e negativi forniti con il kit.
Componenti
  • 10 micropiastre da 96 pozzetti con strisce di micropozzetti separabili (12 strisce da 8 micropozzetti).
  • Controllo negativo: (antigeni batterici non appartenenti al genere Listeria), pronto per l′uso, 2 x 20 mL.
  • Controllo positivo: antigeni di Listeria monocytogenes, pronto per l′uso, 2 x 10 mL.
  • Coniugato (contiene anticorpi anti-Listeria coniugati con perossidasi), pronto per l′uso, 2 x 57 mL.
  • Tampone di lavaggio, concentrazione 20X, 800 mL.
  • Substrato (urea H2O2), pronto per l′uso, 1 x 57 mL.
  • Cromogeno (TMB), pronto per l′uso, 1 x 57 mL.
  • Soluzione di arresto (H2SO4), pronta per l′uso, 2 x 57 mL.
Principio
TRANSIA® PLATE Listeria è un test ELISA (saggio immuno-assorbente legato ad un enzima) basato su una reazione a sandwich in due fasi. Il supporto solido della reazione è una piastra per microtitolazione con strisce di micropozzetti divisibili. Sui pozzetti della piastra per microtitolazione vengono innestati anticorpi specifici di antigeni flagellari.
Metodo analitico
ELISA
Note legali
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects