KZZZA04TH3
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester support
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 4
Caratteristiche
hydrophilic
Lunghezza
7.7 in.
Larghezza
3.3 in.
Superficie filtrante
0 m2
Matrice
No Media
Raccordi
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)