KW19A04HH3
Capsule Opticap® XL con membrana Milligard® da 1,2 µm
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL4 Milligard 1.2 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 4
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
19.6 cm (7.7 in.)
Larghezza
3.3 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
4 in. (10 cm)
Diametro
12.5 cm (4.9 in.)
Superficie filtrante
0.2 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
19.6 cm (7.7 in.)
Diam. connessione uscita
9/16 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤25 mg/capsule
Matrice
Milligard®
Dimensione pori
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessi
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
- Istruzioni per l′uso: consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di OPTICAP® XL capsule e OPTICAP® XLT capsule
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Specifiche
Linkage
Nota sulla preparazione
3 cicli da 30 min in autoclave a 121 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3