Key Documents
KVGLA3FTT1
Millipore
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,22 µm
Opticap® XLT 30
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
PVDF membrane
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 30
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
34.3 in.
Larghezza
6.0 in.
Superficie filtrante
2.1 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany