Documenti fondamentali
INYC00010
Millipore
Membrana Immobilon-Ny+, nylon carico, 0,45 µm, rotolo da 30 cm x 3,3 m
Web-Supported Positively Charged Nylon Transfer Membrane for western blotting with Chemiluminescence, Radioactive & Fluorescent detection methods. Comes in a 30 x 330 sheet.
Sinonimo/i:
Membrana di nylon, Membrana di nylon carico, Membrana di nylon da 0,45 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
Nylon membrane (web-supported positively charged)
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
30 cm × 3.3 m
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
fluorometric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: INYC
Meccanismi principali di binding: Ionico e covalente dopo fissazione con UV.
Linkage
Sostituisce: INCP00010
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Yunpeng Yang et al.
Applied and environmental microbiology, 86(13) (2020-05-03)
Small RNAs (sRNAs) are crucial regulatory molecules in organisms and are well-known not only for their roles in the control of diverse crucial biological processes but also for their value in regulation rewiring. However, to date, in Gram-positive anaerobic solventogenic