IM16
Anti-Cathepsin D (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTSD(1509)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (2.5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HT1080 concentrated conditioned medium or breast carcinoma tissue
Altre note
Rochefort, H. 1990. In Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barret, A. J. 1977. In Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A. J., North Holland, New York, p 209.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13