Documenti fondamentali
HX0608
Supelco
Acido cloridrico
OMNITRACE® Ultra
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Nome del prodotto
Acido cloridrico, OmniTrace Ultra
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
≥30 -50% in hydrofluoric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Densità
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OmniTrace Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached fluoropolymer bottles. Each fluoropolymer bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1