Key Documents
HX0297
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), OmniSolv®
Sinonimo/i:
Hexanes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
product name
Hexanes, 98.5%, OmniSolv® HR-GC
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Forma fisica
liquid
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤5
P. eboll.
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94.3 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv® HR-GC
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)Report%Assay (total aliphatic hydrocarbons less than C8)99.9% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConformsTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup