Key Documents
HEMF45205
Millipore
Polyethersulfone (PES), hydrophilic
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone
Livello qualitativo
Grado
for separation
Descrizione
Filter code HEMF
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
24 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
Superficie filtrante
20 cm2
Dimens. membrana
20 cm × 20 cm
Spessore
143 μm
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.45 μm
Punto di bolla
16.1 psi
Descrizione generale
HEMF is a 0.45 μm pore sizePES membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.45 μm in size.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany