HCKP1-11K-PX17
MILLIPLEX® Human Immuno-Oncology Checkpoint Protein Premixed 17-plex Panel 1 - Immuno-Oncology Multiplex Assay
Sinonimo/i:
17-Plex Immuno-Oncology Kit, Human Checkpoint Protein Panel, Immuno-Oncology 17-Plex Panel
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.