GPWP14250
Filtri a membrana in PES con pori da 0,22 μm
Millipore Express®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Millipore Express PLUS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Millipore
Parametri
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
160-185 μm
Impurezze
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Punto di bolla
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche & vantaggi
•La filtrazione ultrarapida e il flusso elevato accelerano il processo
•Può essere sterilizzata in autoclave, con ossido di etilene o con irradiazione gamma ai fini della filtrazione sterilizzante
Applicazioni
Filtrazione sterilizzante, filtrazione di tamponi, filtrazione di terreni per la coltura di tessuti
Applicazioni
- Filtrazione sterilizzante
- Filtrazione di tamponi
- Filtrazione di terreni per coltura tissutale
- Filtrazione di campioni per il dosaggio analitico di PFAS (LC-MS)
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.