Documenti fondamentali
GFCP001000
Millipore
Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Sinonimo/i:
Glass fiber pad 10 mm width roll
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 roll
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Lunghezza rotolo
100 m (328 ft)
Larghezza rotolo
10 mm , slit width
Note legali
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1