FR139431081
Estapor®White Microspheres
K-007 White Std PS 10%, White microspheres 70nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Sinonimo/i:
plain particles, white beads, white particles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Colore
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diametro delle microsfere
0.050- 0.080 μm
Gruppo funzionale
(plain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali