FCMAB255F
Milli-Mark® Anti-Mouse IL-17 FITC Antibody, clone TC11-18H10.1
clone TC11-18H10.1, Milli-Mark®, from rat
Sinonimo/i:
Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TC11-18H10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il17A(16171)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PMA and Ionomycin stimulated EL-4 cells.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2