FCMAB169C5
Milli-Mark Anti-CD3 -PECy5 Antibody, clone UCHT1
clone UCHT1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
T-cell receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy5
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UCHT1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human Lymphocytes
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2