EZGLP2
Rat/Human GLP-2 ELISA Kit
detects GLP-2 in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
Glucagon-like peptide-2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GLP-2 ELISA, This GLP-2 ELISA is used to measure & quantify GLP-2 levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 75-97%
(Human)
accuracy: 94-109%
(Rat)
sensitivity: 1 ng/mL
(50 μl sample size)
standard curve range: 1-64 ng/mL
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Human GLP-2 3-33 112%
Rat GLP-2 101%
Applicazioni
Metabolism
Osteoporosis
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3